Imprimer
Acide 4-nitro-m-anisique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid
OR5192-100G OR5192-25G OR5192-5G
APOSOR5192-100GEA 109 EUR
APOSOR5192-100G APOSOR5192-25G APOSOR5192-5G
Acide 4-nitro-m-anisique
Acide 4-nitro-m-anisique
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 233…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007353
Numéro CAS: 5081-36-7