Imprimer
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51918-1G OR51918-25G OR51918-5G
APOSOR51918-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51918-1G APOSOR51918-25G APOSOR51918-5G
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile 97%
4,6-Dichloropyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅HCl₂N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460393
Numéro CAS: 5305-45-3