Imprimer
(3-Chlorophényl)acétate de méthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl (3-chlorophenyl)acetate, Methyl 3-chlorophenylacetate, Methyl (3-Chlorophenyl)acetate
OR51916-100G OR51916-25G OR51916-5G
APOSOR51916-100GEA 151 EUR
APOSOR51916-100G APOSOR51916-25G APOSOR51916-5G
(3-Chlorophényl)acétate de méthyle
(3-Chlorophényl)acétate de méthyle
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800679
Numéro CAS: 53088-68-9