2-(1H-Imidazol-5-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride, Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
Formule:
C₅H₇ClN₂O₂ Point de fusion: 218…222 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012698 Numéro CAS: 3251-69-2 EINECS: 221-840-6 |