Imprimer
Nicotinate de benzyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzyle nicotinate
OR51903-250G OR51903-50G OR51903-1KG
APOSOR51903-250GEA 116 EUR
APOSOR51903-250G APOSOR51903-50G APOSOR51903-1KG
Nicotinate de benzyle 98%
Nicotinate de benzyle
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 177 °C/8,25mmHg
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1,165 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023584
Numéro CAS: 94-44-0