N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₀ClNO Point de fusion: 108…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043377 Numéro CAS: 29601-98-7 |