Imprimer
3-Nitrophénylhydrazinium chlorure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5189-25G OR5189-5G
APOSOR5189-25GEA 65.7 EUR
APOSOR5189-25G APOSOR5189-5G
3-Nitrophénylhydrazinium chlorure
3-Nitrophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012939
Numéro CAS: 636-95-3
EINECS: 211-270-6