Imprimer
2'-Méthoxyacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5188-100G OR5188-25G
APOSOR5188-100GEA 145 EUR
APOSOR5188-100G APOSOR5188-25G
2'-Méthoxyacétophénone 98%
2'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 131 °C/18mmHg
Densité: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008725
Numéro CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2