Imprimer
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51876-100G OR51876-25G OR51876-5G
APOSOR51876-100GEA 865 EUR
APOSOR51876-100G APOSOR51876-25G APOSOR51876-5G
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₃H₂₉NO₃S
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036912
Numéro CAS: 15178-76-4