Imprimer

4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR51872-5G OR51872-25G
APOSOR51872-5GEA 24.4 EUR
APOSOR51872-5G APOSOR51872-25G
4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
4-Aminocyclohexanone hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO·HCl
Point de fusion: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659765
Numéro CAS: 675112-40-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR