2,3,5,6-Tétrabromo-p-xylène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
Formule:
C₈H₆Br₄ Point de fusion: 254…256 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010353 Numéro CAS: 23488-38-2 EINECS: 245-688-5 |