Imprimer
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5184-5G OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-5GEA 0 EUR
APOSOR5184-5G APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂O
Point de fusion: 66…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02685670
Numéro CAS: 19646-07-2