Imprimer
Acide 4-diphénylphosphinobenzoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51829-1G OR51829-5G
APOSOR51829-1GEA 0 EUR
APOSOR51829-1G APOSOR51829-5G
Acide 4-diphénylphosphinobenzoïque
Acide 4-diphénylphosphinobenzoïque
Formule: C₁₉H₁₅O₂P
Point de fusion: 157…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00407264
Numéro CAS: 2129-31-9