Imprimer
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5181-100G OR5181-25G
APOSOR5181-100GEA 68.3 EUR
APOSOR5181-100G APOSOR5181-25G
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Formule: C₅H₃BrClN
Point de fusion: 65…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318951
Numéro CAS: 53939-30-3