Imprimer
5-Bromo-2-iodoaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 29 EUR
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Point de fusion: 55 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09753734
Numéro CAS: 64085-52-5