Imprimer
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
OR51801-1G OR51801-5G OR51801-25G
APOSOR51801-1GEA 55.1 EUR
APOSOR51801-1G APOSOR51801-5G APOSOR51801-25G
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Formule: C₄H₉N₅O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012785
Numéro CAS: 39267-74-8