Imprimer
(R)-(-)-3-Isopropylpipérazine-2,5-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51793-1G OR51793-5G
APOSOR51793-1GEA 0 EUR
APOSOR51793-1G APOSOR51793-5G
(R)-(-)-3-Isopropylpipérazine-2,5-dione
(R)-(-)-3-Isopropylpipérazine-2,5-dione
Formule: C₇H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 256…262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210060
Numéro CAS: 143673-66-9