Imprimer
6-Nitro-m-toluidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Nitro-3-méthylaniline, 5-Méthyl-2-nitroaniline
OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 83.2 EUR
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidine
6-Nitro-m-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 110…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007814
Numéro CAS: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
UN: 2660
ADR: 6.1,III