4-Methylpyridin-3-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Hydroxy-4-methylpyridine
Formule:
C₆H₇NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114227 Numéro CAS: 1121-19-3 |