Imprimer

3-Bromo-4-pyridone 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 3-Bromo-4-hydroxypyridine, 3-Bromo-4-pyridinol

OR51772-10G OR51772-25G OR51772-5G
APOSOR51772-10GEA 78.8 EUR
APOSOR51772-10G APOSOR51772-25G APOSOR51772-5G
3-Bromo-4-pyridone 97%
3-Bromo-4-pyridone
Formule: C₅H₄BrNO
Point de fusion: 225…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646107
Numéro CAS: 36953-41-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR