Imprimer
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-hydroxyisonicotinate
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 98.6 EUR
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinate
Formule: C₇H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661299
Numéro CAS: 10128-72-0