Imprimer
Methyl 5-hydroxypicolinate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 5-hydroxypyridine-2-carboxylate
OR51766-1G OR51766-5G
APOSOR51766-1GEA 29 EUR
APOSOR51766-1G APOSOR51766-5G
Methyl 5-hydroxypicolinate 95+%
Methyl-5-hydroxypicolinate
Formule: C₇H₇NO₃
Point de fusion: 191…197 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05256426
Numéro CAS: 30766-12-2