Imprimer
5-Hydroxypicolinaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
OR51764-250MG OR51764-1G
APOSOR51764-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR51764-250MG APOSOR51764-1G
5-Hydroxypicolinaldehyde 98%
5-Hydroxypicolinaldehyde
Formule: C6H5NO2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697538
Numéro CAS: 31191-08-9