Imprimer
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR51757-1G OR51757-5G
APOSOR51757-1GEA 0 EUR
APOSOR51757-1G APOSOR51757-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Formule: C₆H₄ClNO
Point de fusion: 68…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832941
Numéro CAS: 54087-03-5