Anhydride phtalique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₄O₃ Point d'ébullition: 284 °C Point de fusion: 131…134 °C Densité: 1,53 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005918 Numéro CAS: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 |