2,2':5',2''-Terthiophene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₈S₃ Point d'ébullition: 160 °C/0,1mmHg Point de fusion: 93…96 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00012167 Numéro CAS: 1081-34-1 |