Imprimer

3-Cyanobenzoyl chloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR51730-1G OR51730-5G
APOSOR51730-1GEA 0 EUR
APOSOR51730-1G APOSOR51730-5G
3-Cyanobenzoyl chloride
3-Cyanobenzoyl chloride
Formule: C₈H₄ClNO
Point d'ébullition: 125…129 °C/11mmHg
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011545
Numéro CAS: 1711-11-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR