Imprimer
2-Aminobenzhydrol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Aminophenyl)(phenyl)methanol
OR5164-5G OR5164-1G
APOSOR5164-5GEA 270 EUR
APOSOR5164-5G APOSOR5164-1G
2-Aminobenzhydrol
2-Aminobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₃NO
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017097
Numéro CAS: 13209-38-6