Imprimer
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5156-1G OR5156-25G OR5156-5G
APOSOR5156-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5156-1G APOSOR5156-25G APOSOR5156-5G
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094667
Numéro CAS: 7697-25-8