Imprimer
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
OR5155A-100G OR5155A-500G OR5155A-25G
APOSOR5155A-100GEA 29 EUR
APOSOR5155A-100G APOSOR5155A-500G APOSOR5155A-25G
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle 97%
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₂₁NOSi₂
Point d'ébullition: 71…73 °C/35mmHg
Point de fusion: 24 °C
Densité: 0,832 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II