Imprimer
1-tert-Butylpiperazine 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 31.9 EUR
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Formule: C₈H₁₈N₂
Point d'ébullition: 66…75 °C/12mmHg
Point de fusion: 32…40 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00049359
Numéro CAS: 38216-72-7