1,4-Diméthylpipérazine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
sym-Dimethylpiperazine
Formule:
C₆H₁₄N₂ Point d'ébullition: 131…132 °C/750mmHg Point de fusion: –1 °C Densité: 0,844 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 18 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006156 Numéro CAS: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 UN: 2924 ADR: 3+8,II |