Imprimer
Fmoc-val-OSu 94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR51362-25G OR51362-100G
APOSOR51362-25GEA 37.7 EUR
APOSOR51362-25G APOSOR51362-100G
Fmoc-val-OSu 94%
Fmoc-val-OSu
Formule: C₂₄H₂₄N₂O₆
Poids moléculaire: 436.464 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153370
Numéro CAS: 130878-68-1