Imprimer
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-[4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]aniline, 4-(4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)aniline
OR5129-25G OR5129-5G
APOSOR5129-25GEA 601 EUR
APOSOR5129-25G APOSOR5129-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Formule: C₁₇H₂₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02071496
Numéro CAS: 74852-62-3