Imprimer
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-6-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR51179-1G OR51179-250MG
APOSOR51179-1GEA 224 EUR
APOSOR51179-1G APOSOR51179-250MG
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇ClO₃S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00448910
Numéro CAS: 310390-60-4