Imprimer
Amino-2-chloro-4-pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridine-2-amine
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 26.1 EUR
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
Amino-2-chloro-4-pyridine 98%
Amino-2-chloro-4-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point de fusion: 129…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113820
Numéro CAS: 19798-80-2