Isoquinoléine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₇N Poids moléculaire: 129.16 g/mol Point d'ébullition: 242…243 °C Point de fusion: 26…28 °C Densité: 1.099 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006898 Numéro CAS: 119-65-3 EINECS: 204-341-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,05242 |