Imprimer
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR51019-1G OR51019-5G
APOSOR51019-1GEA 0 EUR
APOSOR51019-1G APOSOR51019-5G
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine 99%
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Formule: C₃₂H₂₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261380
Numéro CAS: 152670-41-2