Imprimer
Fluoranthene-3-boronic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR51016-1G OR51016-5G
APOSOR51016-1GEA 0 EUR
APOSOR51016-1G APOSOR51016-5G
Fluoranthene-3-boronic acid 98%
Fluoranthene-3-boronic acid
Formule: C₁₆H₁₁BO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660041
Numéro CAS: 359012-63-8