2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₅H₁₄Br₂ Point de fusion: 240 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08704219 Numéro CAS: 67665-47-8 |