Imprimer
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR50951-1G OR50951-5G
APOSOR50951-1GEA 125 EUR
APOSOR50951-1G APOSOR50951-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₆Br₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657883
Numéro CAS: 15862-18-7