Imprimer
7-Méthyl-8-nitroquinoléine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR50941-25G OR50941-5G
APOSOR50941-25GEA 299 EUR
APOSOR50941-25G APOSOR50941-5G
7-Méthyl-8-nitroquinoléine
7-Méthyl-8-nitroquinoléine
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041234
Numéro CAS: 7471-63-8