Imprimer
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5068-25G OR5068-5G OR5068-100G
APOSOR5068-25GEA 33.5 EUR
APOSOR5068-25G APOSOR5068-5G APOSOR5068-100G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point de fusion: 157…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134165
Numéro CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7