Imprimer
2,4,6-Trichloropyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR5063-100G OR5063-25G OR5063-5G
APOSOR5063-100GEA 53.8 EUR
APOSOR5063-100G APOSOR5063-25G APOSOR5063-5G
2,4,6-Trichloropyrimidine 98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formule: C₄HCl₃N₂
Poids moléculaire: 183.42 g/mol
Point d'ébullition: 210…215 °C
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 1.595 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006063
Numéro CAS: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
UN: 3261
ADR: 8 III