Acide pyridine-2,6-dicarboxylique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
Formule:
C₇H₅NO₄ Poids moléculaire: 167.12 g/mol Point d'ébullition: 357 Point de fusion: 238…239 °C Point éclair: 188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006299 Numéro CAS: 499-83-2 EINECS: 207-894-3 |