Imprimer
Acide 2-thienylacetique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
OR5059-100G OR5059-25G
APOSOR5059-100GEA 59.7 EUR
APOSOR5059-100G APOSOR5059-25G
Acide 2-thienylacetique 97%
Acide 2-thienylacetique
Formule: C₆H₆O₂S
Point d'ébullition: 160 °C/22mmHg
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005458
Numéro CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,II