Imprimer
Thiophène-2-carbaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
OR5053-100G OR5053-25G OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA 33.5 EUR
APOSOR5053-100G APOSOR5053-25G APOSOR5053-250G
Thiophène-2-carbaldéhyde 97%
Thiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₄OS
Point d'ébullition: 196…198 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005429
Numéro CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8