Imprimer
Chlorure de 4-(bromométhyl)benzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 71.2 EUR
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
Chlorure de 4-(bromométhyl)benzènesulfonyle 97%
Chlorure de 4-(bromométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Poids moléculaire: 269.55
Point de fusion: 73…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156129
Numéro CAS: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8 II