Méthyl-3-pyridylcétone 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
Formule:
C₇H₇NO Point d'ébullition: 218…220 °C Point de fusion: 41579 °C Densité: 1,102 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006396 Numéro CAS: 350-03-8 EINECS: 206-496-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |