Imprimer
4-Phénylcyclohexanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR5040-100G OR5040-25G OR5040-5G
APOSOR5040-100GEA 108 EUR
APOSOR5040-100G APOSOR5040-25G APOSOR5040-5G
4-Phénylcyclohexanone 98%
4-Phénylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O
Point d'ébullition: 158…160 °C/16mmHg
Point de fusion: 73…80 °C
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001641
Numéro CAS: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0